Learn More
Fisherbrand™ Flacons gradués translucides
Code produit 11571933 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11571933 500 ml 10 pièces
11561933 250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11571933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.84€
    26.95€ / 10 pièces
    Économisez 0.89€
    3% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons gradués translucides Fisherbrand™ sont étanches et offrent une excellente résistance chimique.
  • Bouchon en PEHD
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 45mm
Comprend Bouchon vissant en polypropylène
Matériau PEHD
Nb par paquet 12/boîte
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 140 mm
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 75mm
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Flacon à col large