Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEHD translucides
Code produit 11527433 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11527433 1 000 ml 6 pièces
11597423 125 ml 12 pièces
11507433 250 ml -
11517433 500 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11527433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.37€
    14.57€ / 6 pièces
    Économisez 7.80€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications de laboratoire. Les flacons en PEHD translucides Fisherbrand™ sont dotés d’un col large pour un versement facile.
  • Flacons transparents à usage général
  • Bouchon à vis en PP
Specifications
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Translucide
Comprend Bouchon à vis en polypropylène bleu
Matériau PEHD
Nb par paquet 6/boîte
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 200 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70/R3
Diamètre (métrique) 90mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon à col large