Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Code produit 11748088 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Pression maximale:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
1 bar
2 bars
30 bars
35 bars
40 bars
Longueur totale (métrique):
5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Pression maximale Longueur totale (métrique) Conditionnement
11748088 0,5 mm 2,1 mm 2 bars 25 m 1 pièce
11728138 6,4mm 11,2 mm 1 bar 5 m 1 pièce
11788168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11708178 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11798108 3,2 mm 4,8 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11758118 4,8 mm 6,4 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11738118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11798128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11763974 6 mm 11,9 mm 40 bars 25 m 1 pièce
11768148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11788148 8 mm 12,8 mm 1 bar 25 m -
11708158 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 25 m 1 pièce
11773974 8 mm 14,4 mm 35 bars 25 m 1 pièce
11783974 9,5 mm 15,9 mm 30 bars 25 m 1 pièce
11728158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
11748158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 25 m 25m
11748168 9,6 mm 16 mm 1 bar 25 m 1 pièce
11758138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 25 m 1 pièce
11728178 16,0 mm 22,4 mm 1 bar 25 m 1 pièce
11708188 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 25 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11748088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.94€
    92.05€ / 1 pièces
    Économisez 168.89€
    64% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,5 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 2,1 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Pression maximale 2 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C