Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Code produit 11758118 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Pression maximale:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
1 bar
2 bars
30 bars
35 bars
40 bars
Longueur totale (métrique):
5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
20 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11758118 | 4,8 mm | 6,4 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11728138 | 6,4mm | 11,2 mm | 1 bar | 5 m | 1 pièce |
| 11748088 | 0,5 mm | 2,1 mm | 2 bars | 25 m | 1 pièce |
| 11788168 | 12,8 mm | 17,6 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11708178 | 16 mm | 20,8 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11798108 | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11738118 | 4 mm | 5,6 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11798128 | 6,4 mm | 8 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11763974 | 6 mm | 11,9 mm | 40 bars | 25 m | 1 pièce |
| 11768148 | 8 mm | 11,2 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11788148 | 8 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | - |
| 11708158 | 8 mm | 14,4 mm | 1,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11773974 | 8 mm | 14,4 mm | 35 bars | 25 m | 1 pièce |
| 11783974 | 9,5 mm | 15,9 mm | 30 bars | 25 m | 1 pièce |
| 11728158 | 9,6 mm | 12,8 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11748158 | 9,6 mm | 14,4 mm | 1 bar | 25 m | 25m |
| 11748168 | 9,6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11758138 | 6,4 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11728178 | 16,0 mm | 22,4 mm | 1 bar | 25 m | 1 pièce |
| 11708188 | 19,2 mm | 25,4 mm | 0,5 bar | 25 m | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Code produit
11758118
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Autoclavables
- Non jaunissante
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures incluse en série
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
- Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 4,8 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Couleur | Translucide |
| Flexibility | Flexible |
| Pression maximale | 0,5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |
| Afficher plus Afficher moins |