Learn More
Fisherbrand™ Tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Autoclavables
- Non jaunissante
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures incluse en série
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
- Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 12,8 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 17,6 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 2,4 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |