Learn More
Fisherbrand™ Tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine
Code produit 11798168 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,5 mm
12,8 mm
16 mm
19,2 mm
Diamètre (métrique) externe:
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,4 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
18,9 mm
20,8 mm
25,4 mm
25,6 mm
Pression maximale:
0,5 bar
1,5 bar
1 bar
30 bars
35 bars
40 bars
60 bars
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Pression maximale Conditionnement
11798168 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 1 pièce
11723974 12,5 mm 18,9 mm 30 bars 1 pièce
11778168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 1 pièce
11798178 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 1 pièce
11733974 16 mm 25,6 mm 30 bars 1 pièce
11773964 3 mm 8 mm 60 bars 1 pièce
11728118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 1 pièce
11748138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 1 pièce
11783964 5 mm 11,4 mm 40 bars 1 pièce
11788128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 1 pièce
11793964 6 mm 11,9 mm 40 bars 1 pièce
11758148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar -
11703974 8 mm 14,4 mm 35 bars 1 pièce
11738158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 1 pièce
11713974 9,5 mm 15,9 mm 30 bars 1 pièce
11718158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 1 pièce
11738168 9,6 mm 16 mm 1 bar 1 pièce
11798148 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11798168
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure 5 m translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 20,8 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Pression maximale 0,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C