Learn More
Fisherbrand™ Bouteilles translucides, PEHD
Code produit 11523242 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11523242 30 ml 10 pièces
11543242 125 ml 10 pièces
11553242 150 ml 10 pièces
11563242 250 ml 10 pièces
11573242 500 ml 10 pièces
11583242 1000 ml 5 pièces
31781819 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11523242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons à usage général pour le stockage et l’échantillonnage de liquides. Fisherbrand™ Les flacons translucides sont étanches et offrent une excellente résistance chimique. Autoclavables avec bouchon desserré - Idéal pour les applications générales de laboratoire.
  • Flacons transparents à usage général
  • Bouchon à vis en PP
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Polyvalence
Comprend Bouchon vissant en polypropylène
Matériau MDPE
Nb par paquet 5
Closure Included Oui
Bouche Extra large
Hauteur (métrique) 86 mm
Type de produit Flacon à usage général
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33/R3
Diamètre (métrique) 36 mm
Type de bouchon Bouchon à vis