Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Parfaits pour les applications de laboratoire générales |
| Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
| Matériau | MDPE |
| Nb par paquet | 5 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 68 mm |
| Type de produit | Flacon à usage général |
| Afficher plus |