Learn More
Fisherbrand™ Flacons translucides en MDPE
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Parfaits pour les applications de laboratoire générales |
Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
Matériau | MDPE |
Nb par paquet | 10/boîte |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 45 mm |