Learn More
Cole-Parmer™ Récipients gradués pour échantillons
Code produit 11784963 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11784963 120 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11784963 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0604940
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces récipients robustes pour de nombreuses applications de stockage. Les récipients gradués pour échantillons Cole-Parmer™ résistent aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants organiques.
Les récipients gradués en polypropylène (PP) sont translucides, incassables et résistants aux produits chimiques. Le bouchon à vis à tour complet fournit un joint étanche. Choisissez parmi les versions stériles ou non stériles ; les récipients stériles sont conditionnés individuellement. Les récipients sont livrés avec des étiquettes d’identification et des bouchons en PEHD à code couleur (vert : stérile ; blanc : non stérile).
Avertissement : ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient, et ne doit pas être employé à cette fin.
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 120 mL
Couleur de bouchon Vert
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Translucides
Diamètre (métrique) 63,5 mm
Hauteur (métrique) 76,2 mm
Comprend Bouchon à vis
Quantité 100/paquet