Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Translucide
- Non jaunissante
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures standard
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Durée de vie prolongée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,8 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 2,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| À utiliser avec (application) | Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |