Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Code produit 11778128 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8 mm
9,6 mm
12.8 mm
16 mm
22,4 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5 M
5m
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
11778128 4,8 mm 8 mm 25 m 25m
11998199 1.6 mm 3.2 mm 5 m 5m
11988199 0,5 mm 2,1 mm 5 m 5m
11718178 16 mm 22,4 mm 5 m 1 pièce
11768088 0,8 mm 2,4 mm 25 m 1 pièce
11788088 1,6 mm 3,2 mm 25 m 1 pièce
11758088 0,8 mm 2,4 mm 5 m 1 pièce
11778108 2,4 mm 4 mm 25 m 1 pièce
11788108 3,2 mm 4,8 mm 5 m 1 pièce
11718118 3,2 mm 6,4 mm 25 m 1 pièce
11768128 4,8 mm 8 mm 5 m 1 pièce
11708118 3,2 mm 6,4 mm 5 m 1 pièce
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m 1 pièce
11748118 4,8 mm 6,4 mm 5 m 1 pièce
11708138 6,4 mm 9,6 mm 5 m 1 pièce
11778148 8 mm 12.8 mm 5 m 5 M
11718138 6,4 mm 9,6 mm 25 m -
11758168 12,8 mm 16 mm 5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11778128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.99€
    200.00€ / 25m
    Économisez 315.99€
    61% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et avec des pompages péristaltiques. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est inodore, non toxique et présente une excellente
  • Translucide
  • Non jaunissante
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures standard
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Durée de vie prolongée
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, travaux à chaud
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C