Specifications
| Longueur (métrique) | 38,5 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –60 à 200°C |
| Couleur | Translucide |
| Diameter (Metric) Bottom | 39 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 44,5 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon en silicone |