Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Code produit 11587672 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Conditionnement
11587672 45 mm 1 pièce
11507662 10 mm 20 pièces
11517662 11 mm 10 pièces
11537662 15 mm 10 pièces
11557662 19 mm 5 pièces
11567662 21 mm 5 pièces
11587662 25 mm 2 pièces
11577662 23 mm 5 pièces
11597662 27 mm 2 pièces
11507672 29 mm 2 pièces
11527672 33 mm 2 pièces
11537672 35 mm 1 pièce
11547672 37 mm 1 pièce
11557672 39 mm 1 pièce
11567672 41 mm 1 pièce
11547652 4 mm 50 pièces
11557652 5 mm 50 pièces
11517682 57 mm 1 pièce
11527682 62 mm -
11537682 67 mm 1 pièce
11547682 71 mm 1 pièce
11577652 7 mm 50 pièces
11597652 9 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 11587672
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Longueur (métrique) 42 mm
Quantité 1/boîte
Plage de températures (métrique) –60 à 200°C
Couleur Translucide
Diameter (Metric) Bottom 45 mm
Diamètre (métrique) supérieur 51 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon en silicone