Learn More
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Code produit 11746599 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11746599 9 mm 1 pièce
11756599 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11746599
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubulure haute résistance aux déchirures pour le laboratoire. La tubulure en silicone translucide Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles.
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à ha
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Longueur totale (métrique) 4 m