Learn More
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Code produit 11756599 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11756599 12 mm 1 pièce
11746599 9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11756599
Expédition estimée: 26-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure haute résistance aux déchirures pour le laboratoire. La tubulure en silicone translucide Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles.
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à ha
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Longueur totale (métrique) 4 m