Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Code produit 11763845 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5m
24 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | - |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit
11763845
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
19.28 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- Tube translucide en silicone
- Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| À utiliser avec | Pompes péristaltiques |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Translucide |
| Flexibilité | Flexible |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Afficher plus Afficher moins |