Learn More
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Code produit 11773416 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5m
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) unitSize
11773416 10 mm 14 mm 25 m 1 pièce
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25m
11713855 10 mm 14 mm 5 m 1 pièce
11806303 10 mm 15 mm 5 m 1 pièce
11743845 1 mm 3 mm 5 m 1 pièce
11753845 2 mm 6 mm 5 m 1 pièce
11768705 2 mm 6 mm 25 m 1 pièce
11778705 3 mm 6 mm 25 m -
11783845 3 mm 7 mm 5 m 1 pièce
11763845 3 mm 6 mm 5 m 1 pièce
11876293 4 mm 10 mm 5 m 1 pièce
11798705 4 mm 6 mm 25 m 1 pièce
11773845 4 mm 6 mm 5 m 1 pièce
11763406 5 mm 8 mm 25 m 1 pièce
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5m
11886293 6 mm 12 mm 5 m 1 pièce
11723416 6 mm 9 mm 25 m 1 pièce
11793845 6 mm 9 mm 5 m 1 pièce
11743416 7 mm 10 mm 25 m 1 pièce
11733416 6 mm 12 mm 25 m 1 pièce
11703855 7 mm 10 mm 5 m 1 pièce
11753416 8 mm 12 mm 25 m 1 pièce
11793855 8 mm 12 mm 5 m 1 pièce
11763416 8 mm 14 mm 25 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11773416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.81€
    233.00€ / 1 pièces
    Économisez 412.81€
    63% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tube à utiliser avec des pompes péristaltiques. Le tube translucide en silicone Fisherbrand™ est idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et de transfert de fluides stériles.
  • Tube translucide en silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec Pompes péristaltiques
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C