Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Code produit 11783855 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5m
24 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | - |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | 1 pièce |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | 1 pièce |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Código de producto.
11783855
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
- Tube translucide en silicone
- Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| À utiliser avec | Pompes péristaltiques |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Translucide |
| Flexibility | Flexible |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?