Learn More
Cuve de coloration transparente en verre
Code produit 12888735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bac à coloration
Cuve de coloration
Hauteur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Hauteur (métrique) Conditionnement
12888735 Cuve de coloration 50 mm 1 pièce
12868735 Bac à coloration 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12888735 Fournisseur Brand Not Defined Code fournisseur 2960/1
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez l’évaporation du liquide de coloration à l’aide du couvercle anti-goutte fourni avec la cuve de coloration transparente en verre. Cette cuve de coloration en verre épais est un accessoire de microscope essentiel pour le laboratoire.
  • Cuve en verre avec couvercle
  • Pour lames de microscope 76 mm x 26 mm
  • Deux styles différents
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Forme du fond Plat
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve de coloration
À utiliser avec (application) Rack à coloration
Nombre de lames 25
Dimensions (L x l) 112 x 112 mm
Dimensions (L x l x H) 112 x 112 x 50 mm
Longueur (métrique) 112 mm
Largeur (métrique) 112 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Profondeur (métrique) 112 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.