Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert transparentes non stériles en PEBD
Code produit 13449108 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Gouttes/ml:
18
20
25
30
50
Graduée:
Non
Oui
Type de pointe:
Extra long
Jumbo
Long
Tige fine
Étalon
Conditionnement:
200 pièces
400 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gouttes/ml Graduée Type de pointe Conditionnement
13449108 7 ml 20 Non Extra long -
13469118 1 ml 30 Non Étalon 400 pièces
13499108 1 ml 30 Oui Étalon 500 pièces
13439118 1 ml 30 Oui Long 500 pièces
13439108 3 ml 25 Oui Étalon 500 pièces
13459118 4 ml 30 Non Tige fine 500 pièces
13459108 4 ml 50 Non Étalon 500 pièces
13449118 10 ml 18 Non Jumbo 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13449108
Quantité Prix
1 9.83€ / 100 pièces
10 9.30€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Empêchent toute contamination croisée. Les pipettes de transfert transparentes non stériles Fisherbrand™ en PEBD sont fabriquées en plastique flexible incassable et sont conçues pour remplacer les pipettes Pasteur en verre. Pipettes graduées et non graduées disponibles dans différentes tailles et différents styles (par exemple, jumbo, tige fine, extra longues).
  • La poire intégrée élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement, et d’autoclavage
  • Les tiges flexibles se courbent pour échantillonner à partir de tubes étroits ou courts
  • Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions
  • Pipettes en plastique souple fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) non toxique
  • Non stériles, transparentes et entièrement recyclables
Spécification
Matériau PEBD
Gouttes/ml 20
Graduée Non
Quantité 100/paquet
Type de pointe Extra long
Volume (métrique) de distribution Goutte de 50 μl
Volume (métrique) 7 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette de transfert