Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Product Code. 11817960
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Unit Size:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) unitSize
11817960 32 ml 24 pièces
11827960 14 ml 24 pièces
10622811 222 ml 1 pièce
12724098 222 ml 12 pièces
10608972 342 ml 12 pièces
10058540 817 ml 1 pièce
10783923 817 ml 12 pièces
10242261 88 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11817960 Supplier Vitlab™ Supplier No. 41294
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les pou
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 50mm
Capacité (métrique) 32 ml
Diamètre (métrique) de la tige 7mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 85 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Convient au contact alimentaire
Longueur (métrique) du tube 43mm