Learn More
Vitlab™ Grands entonnoirs en PP transparent
Code produit 15712106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12500 ml
3200 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
250mm
350mm
Diamètre (métrique) de la tige:
30mm
35mm
Hauteur (métrique):
260 mm
440 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) Conditionnement
15712106 3200 ml 250mm 30mm 260 mm 6 pièces
10088550 12500 ml 350mm 35mm 440 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15712106 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 41894
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les grands entonnoirs en PP transparent VITLAB™ conviennent au remplissage de grandes quantités de liquides.
  • Débit rapide grâce à une forte inclinaison à 60°
  • Poignée de suspension (pas de poignée pour la taille 12500 ml)
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Accessoires disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 250mm
Capacité (métrique) 3200 ml
Diamètre (métrique) de la tige 30mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 260 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Convient au remplissage de grandes quantités de liquides
Quantité 6/boîte