Learn More
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène
Code produit 10713533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10713533 68 mm 10 pièces
11897890 110 mm 10 pièces
10008630 110 mm 1 pièce
10557561 68 mm 1 pièce
10717021 75 mm 1 pièce
11877890 75 mm 10 pièces
11887890 94 mm 10 pièces
10443711 138 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10713533 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 70794
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs à poudre en PP transparents VITLAB™ possèdent une tige courte et large. Idéal pour le transfert de substance
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 65mm
Diamètre (métrique) de la tige 15mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 68 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Convient au contact alimentaire
Longueur (métrique) du tube 25mm