Learn More
Buerkle™ Tubulure PTFE transparente
Code produit 10442752 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
5 m
50 m
50 m
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
50m
5m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
10442752 6 mm 8 mm 5 m 5m
17230634 2 mm 4 mm 5 m 1 rouleau
10499595 3 mm 5 mm 50 m 50m
17250634 2 mm 4 mm 50 m 1 rouleau
15728487 10 mm 12 mm 5 m 5m
17240634 3 mm 5 mm 5 m 1 rouleau
10022082 8 mm 10 mm 5 m 5m
15723282 8 mm 10 mm 5 m 1 pièce
10483273 4 mm 6 mm 5 m 5m
10106372 1 mm 3 mm 5 m 5m
10023882 6 mm 8 mm 5 m 50m
10443732 4 mm 6 mm 50 m 50m
10316492 1 mm 3 mm 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales. L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Code produit 10442752 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 88040608
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales. L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Grâce à sa résistance chimique supérieure, ce tube peut supporter des températures allant de -200 à +260 °C et des pressions variables. Idéale pour les applications de chromatographie liquide.
  • Résistent à des températures de -200 à +260°C
  • Autoclavables
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0.24 in.
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0.31 in.
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 39,37 mil
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec Industriel, Laboratoire
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Propriétés de résistance Résistante aux produits chimiques
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Dureté 55 (Shore D)
Pression maximale 40 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulure en PTFE