Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC transparent
Description
- De couleur transparente
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Flexibilité et résistance chimique élevées
- Excellente résistance à l’abrasion, lisse à l’intérieur et à l’extérieur
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Longueur totale (métrique) | 100 m |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Quantité d’emballage | 100/paquet |
| Couleur | Transparent |