Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Code produit 10528121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
1,5 mm
2 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
1,8 mm
2,3 mm
6 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Conditionnement:
1m
25m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10528121 2 mm 6 mm 25m
10048380 1 mm 1,8 mm 25m
10289210 8 mm 14 mm -
16336908 10 mm 16 mm 25m
10480621 8 mm 16 mm 1m
10196210 1,5 mm 2,3 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10528121 missing translation for 'mfr' Deutsch Neumann™ missing translation for 'supplierNo' 3100206
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
  • Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes durées jusqu’à +260°C)
  • Répond aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, Ph. Eur - Pharmacopée européenne
  • Test pour la biocompatibilité conformément à la norme ISO 10993-1
  • Duromètre 60 Shore A
Spezifikation
Certifications/Conformité BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, test de la pharmacopée européenne, ISO 10993-1
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
Couleur Transparent
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.