Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC transparent et maille térylène
Code produit 12424080 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12424080 10 mm -
12355869 8 mm 10m
12335869 5 mm 10m
12345869 6.5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12424080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.69€
    17.07€ / 10m
    Économisez 24.62€
    59% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure à usage général pour le transfert de fluides, de gaz et d’aliments en poudre
Toutes les dimensions sont approximatives.
  • Transparente, incolore
  • Paroi renforcée en maille térylène
  • Flexibilité mais grande résistance inhérente
  • Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide
Spécification
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 3 mm
À utiliser avec (application) Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide
Quantité d’emballage 1/boîte