Learn More
Masterflex™ Tubulure transparente sans DEHP Tygon E-3603
Code produit 15147424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
6,4 mm
Conditionnement:
15m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
15147424 6,4 mm 15m
15135403 1,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15147424 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640781
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (métrique) externe 11,2 mm
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C