Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de transport
Code produit 15165564 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Transparent, bleu
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15165564 Transparent, bleu 1 pièce
15155564 Jaune 1 pièce
15175564 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15165564
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le transport d’échantillons biologiques et cliniques, mais également d’instruments et de produits que vous voulez conserver au propre et au sec dans des conditions de test ambiantes. La boîte de transport Fisherbrand™ est en polycarbonate et disponible en trois couleurs
  • Un joint en silicone étanche à l’eau et trois couvercles à agrafe garantissent l’étanchéité de la fermeture
  • La poignée de transport se replie entièrement dans l’espace du corps, ce qui permet d’empiler les unités
  • Le couvercle s’ouvre complètement à 180° : l’accès au contenu est pratique et l’unité est facile à nettoyer
  • Peut accueillir des tubes de 13 et de 16 mm dans un rack OneRack de 72 places, ou un rack de taille et/ou de marque similaire
  • Utilisez les séparateurs fournis pour créer vos propres tailles de compartiment ou utilisez-les vides pour transporter des produits et des équipements de plus grande taille
  • Disponible en trois couleurs pour l’identification de l’utilisateur et/ou du propriétaire
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Boîte de transport étanche
Couleur Transparent, bleu
Matériau Polycarbonate
Dimensions (L x l x H) 38,6 x 20,8 x 17 cm (15,2 x 8,2 x 6,7 in)
Hauteur (impériale) 6,7 po
Hauteur (métrique) 17 cm
Comprend 1/sachet (ou 12/boîte)
Longueur (impériale) 15,2 po
Longueur (métrique) 38,6 cm
Poids (impériale) 3,02 lb
Poids (métrique) 1,36 kg
Largeur (impériale) 8,2 in
Largeur (métrique) 20,8 cm