Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de transport
Code produit 15175564 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Transparent, bleu
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15175564 Rouge 1 pièce
15155564 Jaune 1 pièce
15165564 Transparent, bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15175564
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le transport d’échantillons biologiques et cliniques, mais également d’instruments et de produits que vous voulez conserver au propre et au sec dans des conditions de test ambiantes. La boîte de transport Fisherbrand™ est en polycarbonate et disponible en trois couleurs
  • Construction en polycarbonate et disponible en trois couleurs pour identifier l’utilisateur ou le propriétaire
  • Joint en silicone étanche à l’eau et trois couvercles à agrafe pour garantir l’étanchéité de la fermeture
  • La poignée de transport se replie entièrement dans l’espace du corps, ce qui permet d’empiler les unités
  • Le couvercle s’ouvre complètement à 180° : l’accès au contenu est pratique et l’unité est facile à nettoyer
  • Peut contenir des tubes de 13 et 16 mm dans un rack Onerack™ à 72 emplacements ou un rack de taille/marque similaire
  • Séparateurs fournis pour créer ses propres tailles de compartiment ou à utiliser vide pour transporter des produits et des équipements de plus grande taille
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Boîte de transport
Couleur Rouge
Matériau Polycarbonate
Dimensions (L x l x H) 15,25 x 8,25 x 6,75 po (38,73 x 20,95 x 17,14 cm)
À utiliser avec (application) Transport
À utiliser avec (équipement) Tubes de 13 et 16 mm dans un rack à 72 places
Hauteur (impériale) 6,75 in
Hauteur (métrique) 17,14 cm
Capacité Tubes de 13 à 16 mm dans un rack à 72 places
Comprend (3) Fermoirs de couvercle, séparateur, joint hermétique
Longueur (impériale) 15,25 in
Longueur (métrique) 38,73 cm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 8,25 in
Largeur (métrique) 20,95 cm