Learn More
MedChemExpress Trastuzumab
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HER2 |
| Quantity | 1 mg |
| Target Species | Human |
| Content And Storage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Product Type | Inhibitory Antibodies |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 180288-69-1 |
| Purity or Quality Grade | 99.2% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?