Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène tricorne
Code produit 11749398 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11749398 50 ml 100 pièces
11759398 100 ml 100 pièces
11769398 250 ml 100 pièces
11779398 400 ml 100 pièces
11789398 800 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11749398
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rebord tricorne pour un versement sans goutte
Suffisamment robuste pour l’autoclavage et la réutilisation, mais suffisamment peu coûteux pour être jetable
  • Non affecté par les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
  • Graduations faciles à lire en L et ml
  • Précision de ± 5,0 %
  • Graduations de 10 ml
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation d’acides, d’alcalis et de solvants
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui