Läs mer
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène tricorne
Produktkod. 11759398 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Förpackningsstorlek:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacité (métrique) unitSize
11759398 100 ml 100 pièces
11749398 50 ml 100 pièces
11769398 250 ml 100 pièces
11779398 400 ml 100 pièces
11789398 800 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11759398
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rebord tricorne pour un versement sans goutte
Suffisamment robuste pour l’autoclavage et la réutilisation, mais suffisamment peu coûteux pour être jetable
  • Non affecté par les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
  • Graduations faciles à lire en L et ml
  • Précision de ± 5,0 %
  • Graduations de 10 ml
Specifikationer
Précision ± 5%
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation d’acides, d’alcalis et de solvants
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.