Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Code produit 11818872 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11818872 12 x 6 mm 10 pièces
11848932 40 x 14 x 14 mm 5 pièces
12626326 20 x 8 mm 10 pièces
11597812 35 x 9 mm 5 pièces
11838872 35 x 9 mm 10 pièces
11828872 25 x 8mm 10 pièces
11898922 25 x 14 mm 10 pièces
11848872 50 x 12 x 12 mm 5 pièces
11858932 55 x 14 x 14 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11818872
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient. Le barreau d’agitation triangulaire en PTFE produit une agitation stable pour les récipients à fond
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Dimensions (L x l x H) 12 x 6 mm
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Hauteur (métrique) 6 mm
Largeur (métrique) 6mm
Longueur (métrique) 12mm
Quantité 5/Bte
Forme Triangle