Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsEspecificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 8mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 8mm |
| Largeur (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 25mm |
| Quantité | 5/Bte |
| Mostrar más |