Learn More
Fisherbrand™ Support de trépied en acier
Code produit 12966916 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
Longueur latérale de 125 mm
Longueur latérale de 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12966916 Longueur latérale de 150 mm 1 pièce
11779806 Longueur latérale de 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12966916
Expédition estimée: 15-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour répondre aux exigences d’un laboratoire moderne.
Acier zingué, hauteur 210 mm, pieds de 6 mm de diamètre.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 210 mm
Longueur (métrique) Longueur latérale de 150 mm
Type de produit Trépied
Forme Triangulaire
Finition Acier zingué