Learn More
Trifluoroacetic Acid-d, TRC
Artikelnummer. 30449012
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30449012 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30449012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7860371G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Trifluoroacetic Acid-D
CAS 599-00-8
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C2 D F3 O2
Quantity 1 g
Synonym Acetic acid-d','2,2,2-trifluoro-, Acetic acid-d','trifluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d, 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d1, Deuteriotrifluoroacetic acid, Deuterotrifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid (CF3COOD), Trifluoroacetic acid-carboxy-d, Trifluoroacetic acid-d, Trifluoroacetic acid-d1, [2H]Trifluoroacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
SMILES [2H]OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name deuterio 2,2,2-trifluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 115.0295
Formula Weight 114.9991
Percent Purity >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.