Learn More
BRAND™ Piètement de burette
Code produit 10853961 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette automatique compacte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10853961 Burette automatique compacte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10853961 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23882
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Support pour burette automatique compacte. Les pieds en caoutchouc minimisent le glissement et protègent la paillasse contre les rayures.
Socle :
  • fabriqué en polypropylène
  • Les pieds en caoutchouc minimisent le risque de glissement et protègent la paillasse
  • Dimensions (L x l) : 210 x 155 mm
Tige-support :
  • Acier inox
  • Comprend un socle
  • Dimensions (dia. x L) : 12 mm x 505 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Burette automatique compacte
Matériau PP, Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 505 mm
Comprend Plaque de base
Type Support de burette
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Longueur (métrique) de la base 210 mm
Longueur (métrique) de la tige 505 mm
Largeur (métrique) de la base 155 mm