Learn More
TrippNT Porte-flacons
Code produit 11776758 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons à compresser (500 ml)
Positions:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Positions Conditionnement
11776758 Flacons à compresser (500 ml) 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11776758 Fournisseur TrippNT Code fournisseur 6352640
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Évitez les déversements et les accidents avec ces porte-flacons. Les porte-pissettes permettent d’organiser les solutions de lavage et de les garder à portée de main.
Évitez les déversements et les accidents avec ces porte-flacons. Les porte-pissettes permettent d’organiser les solutions de lavage et de les garder à portée de main.
  • Porte-flacons pour flacons souples de 500 ml ou 1 l
  • Peut être fixé sur un mur, une hotte ou une paillasse à l’aide d’adhésif double face
  • Fabriqué en PVC robuste
  • Convient aux pissettes standard
Spécification
Capacité Flacons à compresser (500 ml)
Matériau Plastique résistant aux produits chimiques
Positions 1
Type de produit Porte-flacons