Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot
Code produit 15508943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1100 x 520 x 1020 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau)
1100 x 520 x 950 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau)
480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau)
480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau)
Couleur:
Gris clair
Noir
Nbre d’étagères:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur Nbre d’étagères Conditionnement
15508943 1100 x 520 x 950 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau) Noir 2 1 pièce
15548943 480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau) Noir 2 1 pièce
15528943 480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau) Gris clair 2 1 pièce
15558943 480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau) Noir 3 1 pièce
15598933 1100 x 520 x 1020 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau) Gris clair 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15508943 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 65003
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les chariots en plastique multi-usages Multiroir sont pratiques et fonctionnels, idéaux pour un usage général, le transport et le déplacement de plusieurs articles dans le laboratoire ou l’espace de travail.
  • Cadre en aluminium avec poignées à chaque extrémité
  • Disponible en format à deux ou trois plateaux
  • Sur roulettes pour une meilleure maniabilité
  • Disponible en gris clair ou en noir
Spécification
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 1100 x 520 x 950 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau)
Capacité de charge (métrique) 250 kg (poids total)
Matériau Cadre en aluminium, plateaux en polypropylène
Nbre d’étagères 2
Matériau de l’étagère Polypropylène
Type de roue Roulettes bloquantes