Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Glass Door Laboratory Refrigerators
Code produit 31783826 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
77 L
266 L
564 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
31783826 77 L 1 pièce
31740921 77 L 1 pièce
31784053 266 L 1 pièce
31740934 266 L 1 pièce
31783185 564 L 1 pièce
31740935 564 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31783826 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSE0405GV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digital control, bright lighting, and temperature alarms deliver dependable storage for everyday supplies. Thermo Scientific TSE Series Glass Door Refrigerators provide clear visibility and simple inventory checks in convenient undercounter and upright single door sizes for routine lab use.
Thermo Scientific TSE Series Glass Door Laboratory Refrigerators provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Bright visibility and digital control support easy access to everyday supplies, and all models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants. Designed to meet daily laboratory needs, TSE refrigerators include essential features and a two-year warranty.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3 cu.ft.
Capacité (métrique) 77 L
Gamme de températures 1°C to 10°C
Température (point de consigne) 5° C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte Glass
No. of Doors 1
Door Material Glass
Étagères 2
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe Painted Steel
Isolation HFC-free Polyurethane Foam
Certifications/Conformité CE
Modèle Undercounter
Affichage Digital
Roulettes Rear: Nylon Wheels
Type de contrôle Digital
Ports 1 Access port
Garantie 2 Years Parts & Labor
Éclairage LED
Options de surveillance Alarm
Sécurité d’accès Key Lock
Compresseur Hermetic
Dimensions (P x l x H) extérieures 26.3 x 23.4 x 32.8 in. (66.7 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 20.0 x 19.3 x 24.4 in. (50.8 x 49 x 62 cm)
Type de bouchon EU
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 0.48 kw-hr/day
Concept écologique Energy Efficient
Poids à l’expédition (impériale) 127.8 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 58 kg