Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers
Code produit 31740923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
77 L
266 L
564 L
Capacité (impériale):
20 cu.ft.
3 cu.ft.
9.4 cu. ft.
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Modèle:
Undercounter
Upright
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) Alimentation électrique Modèle Conditionnement
31740923 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
31740920 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter 1 pièce
31784000 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter 1 pièce
31782587 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
31740936 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
31783322 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31740923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSE2220FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2977.25€
    2772.00€ / 1 pièces
    Économisez 205.25€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers deliver dependable cold storage for routine lab needs. Preset to -20°C, these auto-defrost units offer digital control and temperature alarms for easy, reliable use in practical undercounter and upright single door sizes.
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Upright
Capacité (impériale) 20 cu.ft.
Capacité (métrique) 564 L
Gamme de températures -15°C to -25°C
Température (point de consigne) -20°C
Modèle de porte Solid
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Painted Steel
Matériau de la cuve Painted Steel
Isolation HFC-free Polyurethane Foam
Finition externe White-coated Steel
Étagères 4
Certifications/Conformité CE
Modèle Upright
Affichage Digital
Roulettes Locking
Type de contrôle Digital
Ports 1 Rear-access Port
Garantie 2 Years Parts & Labor
Dégivrage Auto
Éclairage LED
Dimensions (P x l x H) extérieures 34.7 x 28.1 x 79.7 in. (88.1 x 71.3 x 202.6 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 27.6 x 23.5 x 59.3 in. (70.0 x 59.6 x 150.5 cm)
Options de surveillance Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sécurité d’accès Key Lock
Type de prise UK
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Consommation d’énergie 4.42 kw-hr/day
Compresseur Hermetic
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (impériale) 335 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 152 kg