Learn More
TST™ Bandelette auto-adhésive indicatrice d’autoclavage TST™ Control™
Code produit 12906996
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
121°C à 134°C
134°C
Temps de stérilisation:
3,5 min
5,3 et 15 min
5,3 min
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Temps de stérilisation Conditionnement
12906996 121°C à 134°C 5,3 min 100 pièces
12916996 134°C 3,5 min 100 pièces
12926996 121°C à 134°C 5,3 et 15 min 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12906996 Fournisseur TST™ Code fournisseur 2342AB
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Placez la bandelette auto-adhésive indicatrice d’autoclavage TST™ Control™ à l’intérieur des plateaux, boîtes ou sachets lors de l’autoclavage afin que l’indicateur confirme que de la vapeur de bonne qualité a pénétré jusqu’au point de placeme
  • ISO 11140, partie 1, classification de classe 6
  • Papier
  • Stérilisation à la vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 11140, partie 1, classe 6
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Type de produit Bandelette indicatrice d’autoclavage
max. (métrique) 121°C à 134°C
Caractéristiques Lorsqu’elle est placée dans des plateaux, packs ou sachets, un indicateur d’émulation de contrôle TST confirme qu’une vapeur d’excellente qualité a pénétré au point de placement
Matériau Papier
Quantité 100/paquet
Indicateur de stérilisation Oui
Temps de stérilisation 5,3 min
Méthode de stérilisation Vapeur