Learn More
Thermo Scientific™ TSX Core Series General Purpose Ultra-Low Freezer
Code produit 30281124 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
549 L
816 L
949 L
Capacité (impériale):
19,4 ft3
28,8 pi3
33,5 pi3
Capacité:
400 boîtes de 2 po
600 boîtes de 2 pouces
700 boîtes de 2 pouces
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) Capacité Conditionnement
30281124 549 L 19,4 ft3 400 boîtes de 2 po 1 pièce
30281122 816 L 28,8 pi3 600 boîtes de 2 pouces 1 pièce
30281123 949 L 33,5 pi3 700 boîtes de 2 pouces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30281124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX40086CA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18006.27€
    10586.13€ / 1 pièces
    Économisez 7420.14€
    41% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
TSX™ Core Series is engineered for reliability and designed for everyday use. When choosing an ultra-low temperature (ULT) freezer, protecting your valuable samples is the top priority. The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers are designed with this in mind, offering reliable sample protection even in the busiest lab environments.
The Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT freezers deliver dependable performance for everyday use. Combining reliable temperature control, robust durability, and user-centric features, TSX Core is designed to protect your critical samples while supporting workflow efficiency. Offering a cost-effective solution without compromising on quality, these freezers help researchers focus on discoveries with confidence knowing their samples are secure.
Reliability at its Core
Preserving the integrity of critical samples and ensuring long-term research success begins with investing in dependable cold storage. The TSX Core ULT freezer is engineered to deliver seamless reliability day after day. Each unit undergoes rigorous field and laboratory testing and is shipped with factory documentation and a calibration certificate to provide transparency and confidence in its durability and performance. Backed by a leading 7-year warranty, the TSX Core is built to support your lab long term.
  • Rigorous long-term reliability test in field and lab settings
  • Extensive end-of-line testing
  • Shipped with factory documentation and a certificate of calibration
  • Backed by a leading 7-year warranty
Built to perform, designed to protect
Your samples are the result of years of research, breakthroughs, and discoveries—protecting them is our highest priority. The TSX Core ULT freezer is powered by V-Drive cooling technology, designed to handle the fast-paced demands of busy labs. By dynamically adjusting to user interactions, including frequent door openings, V-Drive ensures rapid temperature recovery, maintaining stable, optimal conditions for your samples, giving you peace of mind that they are safely stored.
  • Powered by V-Drive cooling technology that adapts to users interaction
  • Maintains optimal conditions for sample protection
  • Energy Star certified
Essential features for everyday labs
Designed for ease of use, the TSX Core ULT freezer integrates seamlessly into diverse lab environments. Its 5 in. user interface provides quick access to settings and notifications, while universal voltage compatibility supports installations worldwide. Operating at a whisper-quiet <44 dB, it supports a disruption-free workspace. With built-in USB and communication ports for compliance and monitoring, plus customizable configurations, the TSX Core adapts to meet your unique lab needs.
  • 5 in. user interface
  • Universal voltage compatible
  • Whisper-quiet operation
  • Connectivity-enabled with accessory
  • Various accessories and configurations available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 19,4 ft3
Capacité (métrique) 549 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
Résolution de la température 1°C
Stabilité de la température 0.2°C
Modèle de porte extérieur (1), intérieur (2)
No. of Doors 1
Retour au point de consigne après ouverture des portes 21 min. (20°C Ambient Running at -75°C)
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Isolation Vacuum Insulation Panels (VIP) and Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Intérieur Acier inoxydable en option
Finition externe Acier peint laminé à froid
Étagères 3 réglables
Certifications/Conformité cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modèle Vertical
Affichage 7-segment Display with Capacitive Touch Screen Buttons
Roulettes 4 roulettes verrouillables 360°
Ports 2 ports d’accès arrière
Gamme de produits TSX Core Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Pic de variation à-80°C 7
Eau réfrigérée Non disponible
Dimensions (P x l x H) extérieures 37.0 x 28.3 x 78 in. (94.0 x 71.9 x 198.1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37.4 in.
Profondeur (impériale) intérieure 28,3 in
Profondeur (métrique) extérieure 97.8 cm
Profondeur (métrique) intérieure 71.9 cm
Options de surveillance Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sécurité d’accès Standard Key Lock, Padlock Loop, Setpoint and Settings Security
Protection des points de consigne Passcode Access Control
Systèmes de secours En option CO2 ou LN2
Connectivité Thermo Scientific™ Instrument Connect Compatible with Accessory
Ampérage 8,9-4,9 A
Type de prise NEMA 5-15
Tension 100/230 V
Alimentation électrique 100/230 V, 50/60 Hz
Phase Unique
Consommation d’énergie 0.36 kWh/day/cu.ft. (ENERGY STAR)
Concept écologique ENERGY STAR, ACT Ecolabel (Gold)
Compensation de tension ±10%
Capacité en flacons 40,000 x 2 mL
Compresseur V-drive
Réfrigérant R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
Capacité 400 boîtes de 2 po
Capacité du portoir 16