Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’éclairage extérieur pour congélateur TSX
Code produit 17344650 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
À utiliser avec les congélateurs TSX400/500
À utiliser avec les congélateurs TSX600/700
Longueur (métrique) extérieure:
500 mm
920 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) extérieure Conditionnement
17344650 À utiliser avec les congélateurs TSX600/700 920 mm 1 pièce
17354650 À utiliser avec les congélateurs TSX400/500 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17344650 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSXLBLG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.88€
    456.21€ / 1 pièces
    Économisez 109.67€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
Cette option d’éclairage extérieur du congélateur TSX fournit des indications d’alerte de sécurité et d’alarme pour protéger vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rack
Matériau de la hotte Plastique
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les congélateurs TSX600/700
Longueur (impériale) extérieure 36 po
Longueur (métrique) extérieure 920 mm
Compatible uniquement avec les unités TSX fabriquées après le 25 mai 2021. Voir l’étiquette sur le côté gauche de l’armoire TSX pour connaître la date de fabrication.