Learn More
Pinnacle Brush™ Écouvillon pour tube
Code produit 12801974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) des poils:
3 mm
6 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) des poils
12801974 6 mm
12368338 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12801974 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur T2412
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Présente un ensemble central de poils. Pinnacle Brush™ La brosse tubulaire sert à nettoyer les tubes ouverts aux deux extrémités.
  • soies en nylon centrées
  • Poignée en acier galvanisé
Spécification
Type de produit Écouvillon pour tube
Matériau de la poignée Métal
Diamètre (métrique) 0.6 cm
Diamètre (métrique) des poils 6 mm
Longueur (métrique) 430 mm
Longueur (métrique) de la brosse 8 cm
Longueur (métrique) de la poignée 19 cm, 18 cm
Quantité Boîte de 10
Dimensions Circonférence de la brosse : 2 cm
Largeur (métrique) des poils 6 mm