Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Capuchons et bouchons de tubes
- Gosselin™ Bouchons de tubes
Gosselin™ Bouchons de tubes
Code produit 11502772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de produit:
Bouchon avec ailettes
Bouchon de fermeture nervuré
Bouchon droit
À utiliser avec (équipement):
Rack ou centrifugeuse
Tube de 10 mm
Tube de 13 mm
Tube de 13,5 mm
Tubes de 11 mm
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
2500 pièces
3000 pièces
4000 pièces
Quantité:
1000/sachet
Sachet de 1 500
Sachet de 2 000
Sachet de 2 500
Sachet de 3 000
Sachet de 4 000
20 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11502772 | Blanc | Bouchon droit | Tube de 13,5 mm | 2000 pièces | - |
| 11592762 | Blanc | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | 2500 pièces | - |
| 11758593 | Blanc | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13,5 mm | 1500 pièces | Sachet de 1 500 |
| 11748603 | Jaune | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | 2500 pièces | Sachet de 2 500 |
| 11778613 | Rouge | Bouchon droit | Rack ou centrifugeuse | 1000 pièces | 1000/sachet |
| 11748593 | Blanc | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | 3000 pièces | - |
| 11798613 | Vert | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | 3000 pièces | Sachet de 3 000 |
| 11768613 | Rouge | Bouchon droit | Tube de 13,5 mm | 2000 pièces | Sachet de 2 000 |
| 11723313 | Naturel | Bouchon avec ailettes | Tube de 13,5 mm | 1500 pièces | Sachet de 1 500 |
| 11708623 | Vert | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | 2500 pièces | Sachet de 2 500 |
| 11798603 | Rouge | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | 3000 pièces | Sachet de 3 000 |
| 11728603 | Bleu | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | 3000 pièces | Sachet de 3 000 |
| 11708613 | Rouge | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | 2500 pièces | Sachet de 2 500 |
| 11718613 | Rouge | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13,5 mm | - | Sachet de 1 500 |
| 11738603 | Jaune | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | 3000 pièces | Sachet de 3 000 |
| 11758603 | Naturel | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | 2500 pièces | Sachet de 2 500 |
| 11778593 | Blanc | Bouchon droit | Tubes de 11 mm | 4000 pièces | Sachet de 4 000 |
| 11922815 | Blanc | Bouchon droit | Tube de 13,5 mm | 12000 pièces | - |
| 12113791 | Bleu | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13,5 mm | 1500 pièces | Sachet de 1 500 |
| 11825853 | Bleu | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13 mm | 2500 pièces | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Product Code.
11502772
Supplier
Gosselin™
Supplier No.
B13523
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
Description
- Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension
- Protégés par un sachet extérieur en PE pour une protection contre la contamination par des particules
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Type de produit | Bouchon droit |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Tube de 13,5 mm |