Learn More
Gosselin™ Bouchons de tubes
Code produit 11592762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de produit:
Bouchon avec ailettes
Bouchon de fermeture nervuré
Bouchon droit
À utiliser avec (équipement):
Rack ou centrifugeuse
Tube de 10 mm
Tube de 13 mm
Tube de 13,5 mm
Tubes de 11 mm
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
2500 pièces
3000 pièces
4000 pièces
Quantité:
1000/sachet
Sachet de 1 500
Sachet de 2 000
Sachet de 2 500
Sachet de 3 000
Sachet de 4 000
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit À utiliser avec (équipement) unitSize Quantité
11592762 Blanc Bouchon de fermeture nervuré Tubes de 11 mm 2500 pièces -
11758593 Blanc Bouchon de fermeture nervuré Tube de 13,5 mm 1500 pièces Sachet de 1 500
11748603 Jaune Bouchon de fermeture nervuré Tubes de 11 mm 2500 pièces Sachet de 2 500
11778613 Rouge Bouchon droit Rack ou centrifugeuse 1000 pièces 1000/sachet
11748593 Blanc Bouchon de fermeture nervuré Tube de 10 mm 3000 pièces -
11798613 Vert Bouchon de fermeture nervuré Tube de 10 mm 3000 pièces Sachet de 3 000
11768613 Rouge Bouchon droit Tube de 13,5 mm 2000 pièces Sachet de 2 000
11723313 Naturel Bouchon avec ailettes Tube de 13,5 mm 1500 pièces Sachet de 1 500
11708623 Vert Bouchon de fermeture nervuré Tubes de 11 mm 2500 pièces Sachet de 2 500
11798603 Rouge Bouchon de fermeture nervuré Tube de 10 mm 3000 pièces Sachet de 3 000
11728603 Bleu Bouchon de fermeture nervuré Tube de 10 mm 3000 pièces Sachet de 3 000
11708613 Rouge Bouchon de fermeture nervuré Tubes de 11 mm 2500 pièces Sachet de 2 500
11718613 Rouge Bouchon de fermeture nervuré Tube de 13,5 mm - Sachet de 1 500
11738603 Jaune Bouchon de fermeture nervuré Tube de 10 mm 3000 pièces Sachet de 3 000
11758603 Naturel Bouchon de fermeture nervuré Tubes de 11 mm 2500 pièces Sachet de 2 500
11778593 Blanc Bouchon droit Tubes de 11 mm 4000 pièces Sachet de 4 000
11922815 Blanc Bouchon droit Tube de 13,5 mm 12000 pièces -
11502772 Blanc Bouchon droit Tube de 13,5 mm 2000 pièces -
12113791 Bleu Bouchon de fermeture nervuré Tube de 13,5 mm 1500 pièces Sachet de 1 500
11825853 Bleu Bouchon de fermeture nervuré Tube de 13 mm 2500 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11592762 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur BA11023
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptés pour différentes utilisations de tubes et applications. Les bouchons pour tube Gosselin™ sont proposés dans des versions droites, à ailettes, à jupe ou à vis et sont fabriqués en plastique PE.
  • Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension
  • Protégés par un sachet extérieur en PE pour une protection contre la contamination par des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Type de produit Bouchon de fermeture nervuré
Matériau PEBD
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Tubes de 11 mm