Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Capuchons et bouchons de tubes
- Gosselin™ Bouchons de tubes
Gosselin™ Bouchons de tubes
Code produit 12113791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de produit:
Bouchon avec ailettes
Bouchon de fermeture nervuré
Bouchon droit
À utiliser avec (équipement):
Rack ou centrifugeuse
Tube de 10 mm
Tube de 13 mm
Tube de 13,5 mm
Tubes de 11 mm
Quantité:
1000/sachet
Sachet de 1 500
Sachet de 2 000
Sachet de 2 500
Sachet de 3 000
Sachet de 4 000
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
2500 pièces
3000 pièces
4000 pièces
20 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12113791 | Bleu | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13,5 mm | Sachet de 1 500 | 1500 pièces |
| 11592762 | Blanc | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | - | 2500 pièces |
| 11758593 | Blanc | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13,5 mm | Sachet de 1 500 | 1500 pièces |
| 11748603 | Jaune | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | Sachet de 2 500 | 2500 pièces |
| 11778613 | Rouge | Bouchon droit | Rack ou centrifugeuse | 1000/sachet | 1000 pièces |
| 11748593 | Blanc | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | - | 3000 pièces |
| 11798613 | Vert | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | Sachet de 3 000 | 3000 pièces |
| 11768613 | Rouge | Bouchon droit | Tube de 13,5 mm | Sachet de 2 000 | 2000 pièces |
| 11723313 | Naturel | Bouchon avec ailettes | Tube de 13,5 mm | Sachet de 1 500 | 1500 pièces |
| 11708623 | Vert | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | Sachet de 2 500 | 2500 pièces |
| 11798603 | Rouge | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | Sachet de 3 000 | 3000 pièces |
| 11728603 | Bleu | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | Sachet de 3 000 | 3000 pièces |
| 11708613 | Rouge | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | Sachet de 2 500 | 2500 pièces |
| 11718613 | Rouge | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13,5 mm | Sachet de 1 500 | - |
| 11738603 | Jaune | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 10 mm | Sachet de 3 000 | 3000 pièces |
| 11758603 | Naturel | Bouchon de fermeture nervuré | Tubes de 11 mm | Sachet de 2 500 | 2500 pièces |
| 11778593 | Blanc | Bouchon droit | Tubes de 11 mm | Sachet de 4 000 | 4000 pièces |
| 11922815 | Blanc | Bouchon droit | Tube de 13,5 mm | - | 12000 pièces |
| 11502772 | Blanc | Bouchon droit | Tube de 13,5 mm | - | 2000 pièces |
| 11825853 | Bleu | Bouchon de fermeture nervuré | Tube de 13 mm | - | 2500 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Code produit
12113791
Fournisseur
Gosselin™
Code fournisseur
BA13501
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
191.00€
109.77€ / 1500 pièces
Économisez 81.23€
42% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
- Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension
- Protégés par un sachet extérieur en PE pour une protection contre la contamination par des particules
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon de fermeture nervuré |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | Sachet de 1 500 |
| À utiliser avec (équipement) | Tube de 13,5 mm |